포장
pkg of 1 × 1 g (880152P-1g)
pkg of 5 × 1 g (880152P-5G)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
응용 분야
advanced drug delivery
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COCCOCCOC
InChI key
ZQIKJHCDBCYCSN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (880152P-1g)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (880152P-5g)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객