포장
pkg of 1 × 1 mg (900404P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 900404P
지질 유형
click reagents
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCC1(N=N1)CCCC#C)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C33H59N3O3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-25-31(38)30(29-37)34-32(39)26-22-19-16-17-20-24-28-33(35-36-33)27-23-6-4-2/h2,21,25,30-31,37-38H,3,5-20,22-24,26-29H2,1H3,(H,34,39)/b25-21+/t30-,31+/m0/s1
InChI key
KDXDYUWVHUNMOG-MTADNARYSA-N
생화학적/생리학적 작용
pacFA Ceramide is a 15 carbon long photoactivatable and clickable fatty acid. It may be used for a global analysis of protein–lipid interactions in living cells.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900404P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.