04-1525
Anti-TAFII250 Antibody, clone 6B3
clone 6B3, from mouse
동의어(들):
Cell cycle gene 1 protein, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250kDa, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein-associated factor, 250kDa, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II,
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6B3, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TAF1(6872)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Cited by external research group using a representative lot. See Hilton, H.L., et. al (2005) Mol. Cell. Bio. 25(10):4321–4332.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected TAFII250 on 10 µg of HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable