07-1491
Anti-Calcineurin pan A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
CAM-PRP catalytic subunit, Calmodulin-dependent calcineurin A subunit alpha isoform, calcineurin A alpha, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit,
alpha isoform, protein phosphatase 3 (formerly 2B), catalytic subunit,
alp
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
결합
conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, rat, mouse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
mammals (based on 100% sequence homology)
기술
western blot: suitable
면역원 서열
KLH-conjugated synthetic peptide corresponding to Calcineurin.
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
품질
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Calcineurin on 10 µg of mouse brain lysate.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
remain unfrozen.
분석 메모
Mouse brain lysate
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable