5.31005
PFKFB3 Inhibitor II, PFK15
동의어(들):
PFKFB3 Inhibitor II, PFK15, ( E)-1-(Pyridin-4-yl)-3-(quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, 1-(Pyridin-4-yl)-3-(quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3 Inhibitor, PFK15, (E)-1-(Pyridin-4-yl)-3-(quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, 1-(Pyridin-4-yl)-3-(quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3 Inhibitor, PFK15
About This Item
추천 제품
분석
≥97% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
light beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
n1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2nc3c(cc2)cccc3
InChI
1S/C17H12N2O/c20-17(14-9-11-18-12-10-14)8-7-15-6-5-13-3-1-2-4-16(13)19-15/h1-12H/b8-7+
InChI key
UJJUKZPBUMCSJZ-BQYQJAHWSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
PFKFB3
포장
경고
재구성
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable