주요 문서
8.02661
Sigma-Aldrich
Cyclooctanol
for synthesis
동의어(들):
Cyclooctanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O
CAS Number:
Molecular Weight:
128.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
211-800-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.1 hPa
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
300 °C
효능
735 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp
15 °C
전이 온도
flash point 86 °C
solubility
5.4 g/L
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8-9H,1-7H2
InChI key
FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.964 - 0.966
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
186.8 °F
Flash Point (°C)
86 °C