주요 문서
8.41325
Sigma-Aldrich
2-Methylaminobenzoic acid
for synthesis
동의어(들):
2-Methylaminobenzoic acid, N-Methylanthranilic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
204-343-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (acidimetric)
mp
170-175 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N(C)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
WVMBPWMAQDVZCM-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable