주요 문서
12302
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
≥98%
동의어(들):
Ammonium ferric oxalate, Iron ammonium oxalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)3[Fe(C2O4)3] · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
428.06
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98%
양식
solid
density
1.78 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
작용기
carboxylic acid
SMILES string
N.N.N.O.O.O.OC(=O)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(O)=O)OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.Fe.3H3N.3H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;3*1H3;3*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
LVWHKVQBJNDDEL-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ammonium ferric oxalate trihydrate decomposes completely at 275°C giving Fe2O3 and has been investigated by thermogravimetry and differential thermal analysis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)