주요 문서
17778
Millipore
Ticarcillin Supplement
suitable for microbiology
동의어(들):
Ticarcillin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16N2O6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
384.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41171614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
Agency
according to ISO 10273:2017
Quality Level
무균
sterile
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-8°C
적합성
Yersinia spp.
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](C(O)=O)c3ccsc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O6S2/c1-15(2)9(14(22)23)17-11(19)8(12(17)25-15)16-10(18)7(13(20)21)6-3-4-24-5-6/h3-5,7-9,12H,1-2H3,(H,16,18)(H,20,21)(H,22,23)/t7-,8-,9+,12-/m1/s1
InChI key
OHKOGUYZJXTSFX-KZFFXBSXSA-N
애플리케이션
An antibiotic supplement recommended for the selective enrichment of Yersinia enterocolitica.
성분
Composition (per vial; sufficient for 1000 mL medium): Ticarcillin 1.00 mg
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)