분석
98%
양식
powder or crystals
mp
72-74 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
COc1cccc(Nc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13NO/c1-15-13-9-5-8-12(10-13)14-11-6-3-2-4-7-11/h2-10,14H,1H3
InChI key
MKASXAGBWHIGCF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-Methoxydiphenylamine can be used in the preparation of 3- methoxydiphenylamine-4-diazonium salts (MDP-4-DS) and the corresponding diazoresins. Diazonium salts and diazoresins find applications in dyes, stains, indicators, general laboratory use, and industrial applications.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.