34109
Meloxicam-d3
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
4-Hydroxy-2-(methyl-d3)-1,1-dioxo-benzo[e]-1,2-thiazine-3-carboxylic acid (5-methyl-2-thiazolyl)amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10D3N3O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
354.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
neat
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1C(C(=O)Nc2ncc(C)s2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)/i2D3
InChI key
ZRVUJXDFFKFLMG-BMSJAHLVSA-N
애플리케이션
Meloxicam-d3 may be used as an internal standard in the multi-residue determination of veterinary drugs and pharmaceutical residues in food by liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.