주요 문서
40512
Supelco
3,4-Dimethylhexane
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.23
Beilstein:
1718744
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
n20/D 1.405
bp
119 °C (lit.)
density
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
petroleum
형식
neat
SMILES string
CCC(C)C(C)CC
InChI
1S/C8H18/c1-5-7(3)8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
RNTWWGNZUXGTAX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
42.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)