주요 문서
440108
Sigma-Aldrich
Trichloro(phenyl)silane
≥97.0%
동의어(들):
Phenyltrichlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5SiCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
211.55
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Quality Level
분석
≥97.0%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
bp
201 °C (lit.)
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Trifluoro(phenyl)silane can react with aliphatic alcohols to yield benzene and alkoxyfluoro and tetraalkoxysilanes. Hydrolytic condensation of this silane in its vapor phase results in the formation of 1,1,3,3-Tetrachloro-1,3-diphenyldisiloxane.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)