주요 문서
60730
Sigma-Aldrich
Khellin
동의어(들):
4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12O5
CAS Number:
Molecular Weight:
260.24
Beilstein:
263185
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
분석
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
bp
180-200 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
150-154 °C (lit.)
적합성
suitable for microscopy
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
COc1c2OC(C)=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13
InChI
1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)