62571
Lithium ionophore VIII
Selectophore™, function tested
동의어(들):
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexacyclohexyl-4,4′,4″-propylidynetris(3-oxabutyramide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H83N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
798.19
Beilstein:
9248138
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
추천 제품
설명
for ion-selective electrodes
제품 라인
Selectophore™
품질
function tested
SMILES string
CCC(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)(COCC(=O)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4)COCC(=O)N(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C48H83N3O6/c1-2-48(36-55-33-45(52)49(39-21-9-3-10-22-39)40-23-11-4-12-24-40,37-56-34-46(53)50(41-25-13-5-14-26-41)42-27-15-6-16-28-42)38-57-35-47(54)51(43-29-17-7-18-30-43)44-31-19-8-20-32-44/h39-44H,2-38H2,1H3
InChI key
QSTVDAZAPLNMPD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
Selected application examples
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
기타 정보
Lipophilic, neutral ionophore for lithium ion-selective solvent polymeric membrane electrodes
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.