제품 라인
Selectophore™
Quality Level
품질
function tested
SMILES string
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C24H46N2O2/c1-17(2)13-25(14-18(3)4)23(27)21-11-9-10-12-22(21)24(28)26(15-19(5)6)16-20(7)8/h17-22H,9-16H2,1-8H3/t21-,22+
InChI key
GPFAWYFTCKIPRA-SZPZYZBQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
기타 정보
Neutral ionophore for a lithium ion-selective solvent polymeric membrane;
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.