주요 문서
80490
Sigma-Aldrich
Dimethyl pimelimidate dihydrochloride
≥99.0% (AT)
동의어(들):
DMP, Dimethyl pimelinediimidate dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3OC(=NH)CH2CH2]2CH2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
259.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥99.0% (AT)
양식
powder
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COC(=N)CCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C9H18N2O2.2ClH/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2;;/h10-11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI key
LRHXBHUTQWIZTN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Cross-linking reagent for the modification of proteins via amidation
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)