주요 문서
81117
Supelco
Poly(acrylic acid sodium salt)
analytical standard, 1,250
동의어(들):
Poly(sodium acrylate), Sodium polyacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
분자량
Mn ~1230
Mp ~1250
Mw ~1930
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.57
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)