주요 문서
81516
Supelco
Poly(α-methylstyrene)
analytical standard, 10,000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2C(CH3)(C6H5)]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
분자량
Mn ~7800
Mp ~8500
Mw ~8300
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
~1.07
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Poly(α-methylstyrene) may find applications as a radical producing agent, in the thermal degradation of polystyrene.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)