주요 문서
C8166
Sigma-Aldrich
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Mixed isomers
≥90% purity (HPLC), powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
NA.47
Product Name
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Mixed isomers, ≥90% (HPLC)
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
색상
white to yellow
solubility
acetone: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)