H2910
Hydrochlorothiazide
meets USP testing specifications
동의어(들):
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(3)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8ClN3O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
297.74
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
추천 제품
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Quality Level
양식
solid
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
InChI key
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ALB(213), CA1(759), CA2(760), CA4(762), SLC12A3(6559)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Carbonic anhydrase inhibitor
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable