분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
분자량
230.26 g/mol
저장 조건
(Tightly closed. Dry.)
색상
off-white to white
solubility
ethanol: 20 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1)CCc2ccc(cc2)O)O
InChI
1S/C14H14O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-9,15-17H,1-2H2
InChI key
HITJFUSPLYBJPE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dihydroresveratrol is a metabolic product of gut bacteria. It has been identified in the form of glucuronidated and sulfated products in plasma and urine following the consumption of resveratrol.
애플리케이션
Metabolomics research and microbiome research
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.