주요 문서
06880
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzamidine dihydrochloride
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4C(=NH)NH2·2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
208.09
Beilstein:
3692927
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
제품 라인
BioReagent
분석
≥99.0% (TLC)
양식
powder or crystals
mp
>300 °C (lit.)
형광
λex >300 nm in H2O
적합성
suitable for fluorescence
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NC(=N)c1ccc(N)cc1
Cl[H].Cl[H].NC(=N)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
InChI key
GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Emmax: none
기타 정보
Competitive inhibitor of serine proteases; As a fluorescent probe for the active site of serine proteases
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)