주요 문서
76183
Sigma-Aldrich
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
BioXtra, ≥99.0% (RT)
동의어(들):
Ascorbyl palmitate, L-Ascorbic acid 6-hexadecanoate, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate, NSC 402451
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H38O7
CAS Number:
Molecular Weight:
414.53
Beilstein:
96552
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
BioXtra
분석
≥99.0% (RT)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +23±1°, c = 1% in ethanol
무기 잔류물
≤0.2% (as SO4)
손실
≤0.2% loss on drying
색상
white to faint yellow
mp
113-116 °C
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
InChI key
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid is a lipid soluble ester of ascorbic acid. Ascorbic acid 6-palmitate is a lipophilic derivative of ascorbic acid.
애플리케이션
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid has been used to study the effects of dietary supplement in Solea senegalensis larvae.
생화학적/생리학적 작용
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid possesses metastasis inhibitory and anti-tumor activity. Ascorbyl palmitate exhibits antioxidant activity by protecting the cell membranes from oxidative damage.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)