분석
≥97% (NMR)
양식
solid
색상
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
SMILES string
O.N[C@]1(CC[C@H](C1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO4.H2O/c8-7(6(11)12)2-1-4(3-7)5(9)10;/h4H,1-3,8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/t4-,7+;/m1./s1
InChI key
AZRMVYVZWAKHMR-RERZVJIGSA-N
유전자 정보
human ... GRM1(2911), GRM2(2912), GRM3(2913), GRM4(2914), GRM5(2915), GRM6(2916), GRM7(2917), GRM8(2918)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Excitatory amino acid receptor agonist; selective for the metabotropic glutamate receptor subtype.
기타 정보
Note: under IUPAC nomenclature, this compound is designated cis.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable