주요 문서
A5080
Sigma-Aldrich
Amyloid β-Protein Fragment 22-35
≥95% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C59H102N16O21S
CAS Number:
Molecular Weight:
1403.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(N)CCC(O)=O)C(C)C)C(C)CC)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C59H102N16O21S/c1-11-30(7)47(57(93)65-25-42(79)67-36(21-28(3)4)52(88)70-35(59(95)96)18-20-97-10)75-58(94)48(31(8)12-2)74-49(85)32(9)66-41(78)24-63-51(87)34(15-13-14-19-60)69-53(89)37(22-40(62)77)72-55(91)39(27-76)68-43(80)26-64-56(92)46(29(5)6)73-54(90)38(23-45(83)84)71-50(86)33(61)16-17-44(81)82/h28-39,46-48,76H,11-27,60-61H2,1-10H3,(H2,62,77)(H,63,87)(H,64,92)(H,65,93)(H,66,78)(H,67,79)(H,68,80)(H,69,89)(H,70,88)(H,71,86)(H,72,91)(H,73,90)(H,74,85)(H,75,94)(H,81,82)(H,83,84)(H,95,96)
InChI key
KUDAPIFTNDCCFG-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met
생화학적/생리학적 작용
Has cytotoxic effect on cultured neurons from rat hippocampus in serum free medium. Also forms aggregates and fibrils similar to those of β-amyloid protein in senile plaque cores.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)