애플리케이션
N-Acetylheparin, derivitized porcine mucosal heparin without anticoagulant properties, may be used to protect cardiac, vascular and neural tissues by inhibiting complement activation and neutrophil infiltration of the damage site.
제조 메모
Prepared from porcine mucosal heparin by a modification of the method of Nagasawa, K. and Inoue, Y., Methods Carb. Chem., 8, 291 (1980).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.