분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
solubility
DMSO: >5 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc(cc1OCC)-c2nc(no2)-c3cccc4C(CCc34)NCCO
InChI
1S/C23H27N3O4/c1-3-28-20-11-8-15(14-21(20)29-4-2)23-25-22(26-30-23)18-7-5-6-17-16(18)9-10-19(17)24-12-13-27/h5-8,11,14,19,24,27H,3-4,9-10,12-13H2,1-2H3
InChI key
NUIKTBLZSPQGCP-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CYM-5442 is a highly-selective S1P1 (Spingosine 1-Phosphate Receptor 1) agonist that activates S1P1-dependent pathways in vitro and to levels of full efficacy in vivo through a hydrophobic pocket, separable from the orthosteric site of S1P binding that is headgroup dependent. This is a different site from those involved in the activities of other agonists such as FTY720 and SEW2871.
CYM-5442 is a highly-selective S1P1 (Spingosine 1-Phosphate Receptor 1) agonist that activates S1P1-dependent pathways in vitro and to levels of full efficacy in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.