Quality Level
solubility
DMSO: 1 mg/mL
동작 모드
cell membrane | interferes
저장 온도
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NNC1=NNC(=N/N)\c2ccccc12
InChI
1S/C8H10N6.H2O4S/c9-11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12-10)14-13-7;1-5(2,3)4/h1-4H,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14);(H2,1,2,3,4)
InChI key
BWHAMWGGORIDBK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Dihydralazine sulfate is a vasodilator and an antihypertensive agent. It relaxes arterial smooth muscle by inhibiting the accumulation of intracellular free calcium. By relaxing vascular smooth muscle, vasodilators act to decrease peripheral resistance.
기타 정보
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.