주요 문서
D8190
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dichlorobenzamil hydrochloride
>98% (HPLC)
동의어(들):
L-594,881
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H12N7OCl3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
425.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
>98% (HPLC)
양식
solid
색상
yellow
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL
H2O: insoluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N)=C(Cl)N=C1C(NC(NCC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2)=N)=O.Cl
InChI
1S/C13H12Cl3N7O.ClH/c14-6-2-1-5(3-7(6)15)4-20-13(19)23-12(24)8-10(17)22-11(18)9(16)21-8;/h1-3H,4H2,(H4,17,18,22)(H3,19,20,23,24);1H
InChI key
LPHAOBPPRPXQLQ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Inhibits Na+/Ca2+ exchanger, Na+ transport and sarcoplasmic reticulum Ca2+ release channels.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)