E1896
Etazolate hydrochloride
solid
동의어(들):
1-Ethyl-4-[(1-methylethylidene)hydrazino]1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, SQ 20009
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18N5O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
324.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
추천 제품
분석
≥98% (TLC)
양식
solid
색상
white
mp
193-194 °C
solubility
H2O: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.)
저장 온도
room temp
SMILES string
Cl.CCOC(=O)c1cnc2n(CC)ncc2c1N\N=C(\C)C
InChI
1S/C14H19N5O2.ClH/c1-5-19-13-10(8-16-19)12(18-17-9(3)4)11(7-15-13)14(20)21-6-2;/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,15,18);1H
InChI key
GQJUGJHJUZSJLZ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GABRB3(2562), PRKAR1A(5573), PRKAR1AP(5574), PRKAR1B(5575), PRKAR2A(5576), PRKAR2B(5577)
생화학적/생리학적 작용
Selective inhibitor of cAMP-specific phosphodiesterase.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3