주요 문서
F8509
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
BioReagent, suitable for cell culture
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOCCH=CHCOOH
CAS Number:
Molecular Weight:
116.07
Beilstein:
605763
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
eCl@ss:
39021709
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.71
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
제품 라인
BioReagent
분석
≥98%
양식
powder
autoignition temp.
1364 °F
expl. lim.
40 %
기술
cell culture | mammalian: suitable
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
A TCA (Krebs cycle) molecule used as a supplement in insect and mammalian cell culture.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
523.4 °F
Flash Point (°C)
273 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)