애플리케이션
Hck is a protein-tyrosine kinase that is expressed in hemopoietic cells. It is used in leukemia research .
생화학적/생리학적 작용
Hck is a member of the Src tyrosine kinase family. Hck has been shown to associate with and be activated by Bcr-Abl, which is a protein-tyrosine kinase that is expressed in chronic myelogenous leukemia .
단위 정의
One unit will phosphorylate 1.0 picomole of Tyr15 of the peptide substrate pcdc2 6-20 per minute at 30 °C at pH 7.4.
물리적 형태
Supplied as a solution in 50 mM Tris HCl, pH 7.4, 1 mM EDTA and 1 mM DTT
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.