H7625
D-Histidine monohydrochloride monohydrate
≥98% (TLC)
동의어(들):
D-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
209.63
Beilstein:
4161356
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
추천 제품
Product Name
D-Histidine monohydrochloride monohydrate, ≥98% (TLC)
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
색상
white
mp
254 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
O.Cl.N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m1../s1
InChI key
CMXXUDSWGMGYLZ-ZJIMSODOSA-N
유전자 정보
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Unnatural isomer of histidine.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable