855456
D-Tyrosine
ReagentPlus®, 99%
동의어(들):
(R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(4-Hydroxyphenyl)-D-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
181.19
Beilstein:
2212157
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +10.3°, c = 5 in 1 M HCl
광학 순도
ee: 99% (GLC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-MRVPVSSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1