주요 문서
I2753
Sigma-Aldrich
Inosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
≥98%
동의어(들):
cIMP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H10N4O7PNa
CAS Number:
Molecular Weight:
352.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Quality Level
분석
≥98%
양식
powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4C(=O)N=CNc34
InChI
1S/C10H11N4O7P.Na.H/c15-6-7-4(1-19-22(17,18)21-7)20-10(6)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)16;;/h2-4,6-7,10,15H,1H2,(H,17,18)(H,11,12,16);;
InChI key
XIUBZBACWHALEW-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Inosine 3′:5′-cyclic monophosphate (cIMP) is used in studies that compare the substrate specificity and activity of cyclic purines, including the 3′,5′-cyclic monophosphates cAMP and cGMP.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)