Product Name
Minimum Essential Medium Eagle, HEPES Modification, with Earle′s salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
성분
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
수량
Formulated to contain 14.2 grams of powder per liter of medium.
재구성
Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate.
기타 정보
Leaving the bicarbonate out gives the investigator greater control over the buffer system.
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable