주요 문서
MTCM5421
MTC Bio L-Shape Spreader
W × L 38 mm × 156 mm, pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
동의어(들):
culture spreaders
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122103
NACRES:
NB.17
포장
pack of 500 ea (50 x bags 10 ea)
제조업체/상표
MTC Bio M5421
너비 × 길이
38 mm × 156 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spreader, L-Shape, 38 x 156mm, 50 sterile peel bags of 10 spreaders, 500/pk
Spreader, L-Shape, 38 x 156mm, individually wrapped, 500/cs
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)