material
clear
polypropylene
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
포장
pkg of 960 ea (10 x racks 96ea)
제조업체/상표
MTC™ Bio P4300-FT
용량
300 μL
용적
300 μL
관련 카테고리
일반 설명
Pipette Tips, Filtered, 300µL capacity, sterile, for 200µL and 300µL pipettes, 10 racks of 96 tips These tips are designed to fit MTC’s exclusive 300µL single channel ProPette™ LE as well as most popular multi-channel pipettes.
특징 및 장점
- For 300µL pipettes
- Also fits most 200µL pipettes
- Filtered or non-filtered
- Pre-sterilized
- Autoclavable box-rack
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.