주요 문서
P4747
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel KCa2.3, (C-term) (Small-conductance Ca2+-activated Potassium Channel 3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
동의어(들):
Anti-SK3, Anti-SKCa3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
lyophilized powder
종 반응성
human, mouse, rat, pig
기술
western blot: 1:200 using rat brain membranes
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KCNN3(3782)
mouse ... Kcnn3(140493)
rat ... Kcnn3(54263)
면역원
Synthetic peptide corresponding to amino acid residues 659-674 of human KCa2.3. This sequence has 100% homology in rat, mouse, pig.
물리적 형태
Lyophilized powder from phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)