분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
CNC1=C2C([C@@H](C)CNCC2)=NC(CC3=CC=CC=C3)=N1
InChI
1S/C17H22N4/c1-12-11-19-9-8-14-16(12)20-15(21-17(14)18-2)10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,12,19H,8-11H2,1-2H3,(H,18,20,21)/t12-/m0/s1
InChI key
IHHALLDEDARSAL-LBPRGKRZSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-04479745 (PF-4479745) is a selective serotonin 5HT2C agonist.
PF-04479745 is a selective serotonin 5HT2C agonist.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.