PZ0229
PF-03246799 hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
6,7,8,9-Tetrahydro-2-(phenylmethyl)-5H-pyrimido[4,5-d]azepine hydrochloride, PF-3246799 hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H17N3 · xHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
239.32 (free base basis)
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
C1(CC2=NC(CCNCC3)=C3C=N2)=CC=CC=C1.Cl
InChI
1S/C15H17N3.ClH/c1-2-4-12(5-3-1)10-15-17-11-13-6-8-16-9-7-14(13)18-15;/h1-5,11,16H,6-10H2;1H
InChI key
ICVPRIZGSIUCOE-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-3246799 is a potent serotonin 5-HT2C receptor agonist with an EC50 of 4.5 nM and minimal activity at 5-HT2A and 5-HT2B receptors. PF-3246799 had good efficacy in a preclinical canine model of stress urinary incontinence.
PF-3246799 is a potent serotonin 5-HT2C receptor agonist.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.