SAB1400571
Monoclonal Anti-GHRL antibody produced in mouse
clone 4B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-MTLRP, Anti-ghrelin
크기 선택
RM 1,783.00
크기 선택
About This Item
RM 1,783.00
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4B8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
1 of 4
이 품목 | AMAB91384 | WH0002752M1 | AMAB91102 |
---|---|---|---|
Gene Information human ... GHRL(51738) | Gene Information human ... GRN(2896) | Gene Information human ... GLUL(2752) | Gene Information human ... GLUL(2752) |
species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human |
clone 4B8, monoclonal | clone CL5692, monoclonal | clone 2B12, monoclonal | clone CL3004, monoclonal |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
biological source mouse | biological source - | biological source mouse | biological source mouse |
antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
일반 설명
면역원
Sequence
MPSPGTVCSLLLLGMLWLDLAMAGSSFLSPEHQRVQQRKESKKPPAKLQPRALAGWLRPEDGGQAEGAEDEMEVRFNAPFDVGIKLSGVQYQQHSQALGKFLQDILWEEAKEAPADK
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.