종 반응성
SARS coronavirus
농도
1 mg/mL
기술
ELISA: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
일반 설명
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. NSP6 plays a role in the initial induction of autophagosomes from host reticulum endoplasmic. Later, it limits the expansion of these phagosomes that are no longer able to deliver viral components to lysosomes (3,4).
면역원
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP6 antibody was raised against a peptide corresponding to 18 amino acids in the center of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP6 protein. The immunogen is located in between 230-280 amino acids of the SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP6 protein.
애플리케이션
Antibody validated: SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP6 antibody can detect 2ng of free peptide at 1 μg/mL in ELISA.
물리적 형태
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.