material
colorless
클론
9T1W2, monoclonal
양식
liquid
분자량
50 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
0.6 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
YNPIIYCCLNDRFRLGFKHAFRCCPFISAGDYEGLEMKSTRYLQTQGSVYKVSRLETTISTVVGAHEEEPEDGPKATPSSLDLTSNCSSRSDSKTMTESFSFSSNVLS
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TACR1(6869)
일반 설명
This gene belongs to a gene family of tachykinin receptors. These tachykinin receptors are characterized by interactions with G proteins and contain seven hydrophobic transmembrane regions. This gene encodes the receptor for the tachykinin substance P, also referred to as neurokinin 1. The encoded protein is also involved in the mediation of phosphatidylinositol metabolism of substance P. [provided by RefSeq, Sep 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-407 of human Neurokinin 1 Receptor (NK1R) (NK1R) (P25103).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.