Product Name
Caspase 1 Substrate,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥80%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Val-Ala-Asp-4-methoxy-2-naphtylamide
애플리케이션
Caspase 1 is a cysteine protease activator of inflammatory processes which may be detected using a variety of chromogenic and fluorogenic peptide substrates build around the VAD (val-ala-asp) or WEAD (trp-glu-ala-asp) sequences. These substrates include: Ac-VAD-pNa (acetyl-Val-Ala-Asp-p-nitroanalide), chromogenic; Ac-VAD-AFC (acetyl-Val-Ala-Asp-AFC), fluorogenic; Ac-VAD-4-methoxy-2-naphtylamide (acetyl-Val-Ala-Asp-4-methoxy-2-naphtylamide); Ac-WVAD-pNa (acetyl-Trp-Val-Ala-Asp-p-nitroanalide), chromogenic; Ac-WVAD-AMC (acetyl-Trp-Val-Ala-Asp-7-amino-4-methylcoumarin), fluorogenic; Ac-WEAD-pNA (acetyl-Trp-Glu-Ala-Asp-p-nitroanalide), chromogenic; Ac-WEAD-AMC (acetyl-Trp-Glu-Ala-Asp-7-amino-4-methylcoumarin), fluorogenic; and MCA-YVADAP-DNP-K (MCA-Tyr-Val-Ala-Asp-Ala-Pro-DNP-Lys).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.