분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O(C)c1c(c(cc(c1)O)C(=O)OC)Oc2c(c(cc(c2)C)O)C(=O)O
InChI
1S/C17H16O8/c1-8-4-11(19)14(16(20)21)12(5-8)25-15-10(17(22)24-3)6-9(18)7-13(15)23-2/h4-7,18-19H,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
XOKVHFNTYHPEHN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)