주요 문서
SMB00525
Sigma-Aldrich
Bartsioside
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22O8
CAS Number:
Molecular Weight:
330.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)O[C@H]2[C@]3([C@@]([H])(C=CO2)CC=C3CO)[H]
InChI
1S/C15H22O8/c16-5-8-2-1-7-3-4-21-14(10(7)8)23-15-13(20)12(19)11(18)9(6-17)22-15/h2-4,7,9-20H,1,5-6H2/t7-,9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+/m1/s1
InChI key
FCHJZJFIDNMNBS-CLBXSRGTSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)