SMB00544
8H-1,3-Dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one, 7,9-dimethoxy-6-(4-methoxyphenyl)- (9CI, ACI)
≥95% (LC/MS-UV)
동의어(들):
7,9-Dimethoxy-6-(4-methoxyphenyl)-8H-1,3-dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one (ACI), 8H-1,3-Dioxolo[4,5-g][1]benzopyran-8-one, 7,9-dimethoxy-6-(p-methoxyphenyl)- (7CI)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H16O7
CAS Number:
Molecular Weight:
356.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(C=C(OCO3)C3=C2OC)OC(C4=CC=C(OC)C=C4)=C1OC
InChI
1S/C19H16O7/c1-21-11-6-4-10(5-7-11)16-19(23-3)15(20)14-12(26-16)8-13-17(18(14)22-2)25-9-24-13/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI key
LWUQVHKGVXRUPD-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)