SML1010
L-742001 hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(Z)-4-[1-Benzyl-4-[(4-chlorophenyl)methyl]piperidin-4-yl]-2-hydroxy-4-oxobut-2-enoic acid hydrochloride, 4-[4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-2-hydroxy-4-oxo-2-butenoic acid hydrochloride, L-742,001 hydrochloride, L742001 hydrochloride
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O/C(C(O)=O)=C\C(C(CC1)(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CCN1CC3=CC=CC=C3)=O.Cl
InChI
1S/C23H24ClNO4.ClH/c24-19-8-6-17(7-9-19)15-23(21(27)14-20(26)22(28)29)10-12-25(13-11-23)16-18-4-2-1-3-5-18;/h1-9,14,26H,10-13,15-16H2,(H,28,29);1H/b20-14-;
InChI key
LMLNSXCRZNNZBT-VSOKSMTPSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.